Learn More
Hetastarch, grado técnico, TRC
Código de producto. 30138530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138530 10 g 10 g
30133568 50 g 50 g
30008454 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28955010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-27-0
Fórmula molecular C22H44O17
Peso molecular (g/mol) 580.6
Sinónimo 2-Hydroxyethyl Starch, 2-Hydroxyethyl Starch Ether, Amaizo 742D, Coatmaster K 54F, Coatmaster K 550, Elohast, Elohes, Essex 1360, Essex Gum 1360, Hespan, Hespander, Hesteril, PG 280, PG 295, PG 380, Pen-Cote, PenFilm HV 421182, enford Gum 280, Penford Gum 290, Penford Gum 295, Tapioca Starch Hydroxyethyl ether, Tetraspan, Unique Gum 3010, Venofundin, Volekam, Volex, Voluven;
SMILES C(COC[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)OCCO)OCCO)OCCO)OCCO)O.C([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](O1)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyethyl starch
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32O11.C6H12O6/c17-1-6-22-11-12-13(23-7-2-18)14(24-8-3-19)15(25-9-4-20)16(27-12)26-10-5-21;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h12-21H,1-11H2;2-11H,1H2/t12-,13-,14+,15-,16+;2-,3-,4+,5-,6+/m11/s1