Learn More
Hetacilina, TRC
Código de producto. 30404425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404425 100 mg
30399252 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH289570100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3511-16-8
Fórmula molecular C19 H23 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 389.47
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[(4R)-2,2-dimethyl-5-oxo-4-phenyl-1-imidazolidinyl]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(2,2-dimethyl-5-oxo-4-phenyl-1-imidazolidinyl)-3,3-dimethyl-7-oxo-, D-(-)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(2,2-dimethyl-5-oxo-4-phenyl-1-imidazolidinyl)-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, (2S,5R,6R)-6-[(4R)-2,2-Dimethyl-5-oxo-4-phenyl-1-imidazolidinyl]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, BL-P 804, BRL 804, Etacillin, Hetacillin, Penplenum, Phenazacillin, Versapen, Versatrex, Vimocilin
Nombre IUPAC (2S,5R,6R)-6-[(4R)-2,2-dimetil-5-oxo-4-fenillimidazolidina-1-il]-3,3-dimetil-7-oxo-4-thia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico ácido
SMILES CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N3C(=O)[C@H](NC3(C)C)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hetacillin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O4S/c1-18(2)13(17(25)26)21-15(24)12(16(21)27-18)22-14(23)11(20-19(22,3)4)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11-13,16,20H,1-4H3,(H,25,26)/t11-,12-,13+,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1409