Learn More
Hesperin, MedChemExpress
Código de producto. 16483338
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483338 10 mg 10 miligramos
16456067 5 mg 5 miligramos
16444586 100 mg 100 miligramos
16439876 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483338 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101371
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Hesperin is a bioactive ingredient present in Japanese horseradish (wasabi) and has been shown to be an Nrf2 activator.
Hesperin is a bioactive ingredient present in Japanese horseradish (wasabi) and has been shown to be an Nrf2 activator.
Specifications
Nombre del producto químico o material Hesperin
Forma física Liquid
CAS 4430-35-7
Color Colorless
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H15NOS2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (487.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (243.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCCCCCN=C=S)C
Peso molecular (g/mol) 205.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.34
Porcentaje de pureza 98.12%