Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hesperidina, 97 %, incluye compuestos análogos
Código de producto. 10667662 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10667662 250 g Frasco de plástico 250 g
10376520 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667662 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 123462500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 520-26-3 | C28H34O15 | 610.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 520-26-3
Fórmula molecular C28H34O15
Peso molecular (g/mol) 610.57
Número MDL MFCD00075663
Clave InChI QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
PubChem CID 45358131
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hesperidin
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 258.0°C to 262.0°C
Color Marrón a blanco
Pérdida por secado 4% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Índice Merck 15, 4706
Rotación específica − 76.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/50l. Other solubilities: soluble in diluted alkalies,soluble in pyridine,soluble in formamide and dimethylformamide (60 c),slightly sol. in methanol and glacial acetic acid,practically insol. in acetone benzene and chcl3
Nombre IUPAC (2S)-5-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenilo)-7-[(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxan-2-il]oxi-2,3-dihidrocromen-4-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 610.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo