Learn More
MedChemExpress Hesperidin
Código de producto. 16451509
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16451509 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16451509 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15337
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
MedChemExpress Hesperidin (Hesperetin 7-rutinoside), a flavanone glycoside, is isolated from citrus fruits. Hesperidin has numerous biological properties, such as decreasing inflammatory mediators and exerting significant antioxidant effects. Hesperidin also exhibits antitumor and antiallergic activities.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 610.56 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 520-26-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.19%
Solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (54.05 mM)
Sinónimo Hesperetin 7-rutinoside
Objetivo Apoptosis∣Autophagy∣Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite
Cantidad 1 g