Learn More
Hesperetin, MedChemExpress
Código de producto. 16454777
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16454777 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16454777 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0168
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hesperetin
CAS 520-33-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (330.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 302.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.28
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease