Learn More
Éter bencílico de hesperetina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hesperetin Benzyl Ether |
| CAS | 116222-56-1 |
| Fórmula molecular | C23H20O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-(phenylmethoxy)-4H-1-benzopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20O6/c1-27-20-8-7-15(9-17(20)24)21-12-19(26)23-18(25)10-16(11-22(23)29-21)28-13-14-5-3-2-4-6-14/h2-11,21,24-25H,12-13H2,1H3 |
| SMILES | O=C1C2=C(OC(C1)C3=CC=C(C(O)=C3)OC)C=C(OCC4=CC=CC=C4)C=C2O |
| Nombre IUPAC | 7-(benciloxi)-5-hidroxi-2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)croman-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 392.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.13 |