Learn More
Hesperetina 3'-O-Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30011207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011207 0.5 mg 0.50 miligramo
30004970 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2895050.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150985-66-3
Fórmula molecular C22H22O12
Peso molecular (g/mol) 478.4
Sinónimo (S)-5-(3,4-Dihydro-5,7-dihydroxy-4-oxo-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-methoxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5-((R)-5,7-dihidroxi-4-oxócrono-2-il)-2-metoxifenoxi)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-ácido carboxílico
SMILES O=C1C2=C(C=C(C=C2O[C@H](C1)C3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(O)=O)O)O)O)=C(C=C3)OC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hesperetin 3'-O-beta-D-Glucuronide
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22O12/c1-31-12-3-2-8(13-7-11(25)16-10(24)5-9(23)6-15(16)32-13)4-14(12)33-22-19(28)17(26)18(27)20(34-22)21(29)30/h2-6,13,17-20,22-24,26-28H,7H2,1H3,(H,29,30)/t13-,17+,18+,19-,20+,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.11