Learn More
Hesperadin, MedChemExpress
Código de producto. 16454958
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454958 10 mg 10 miligramos
16427697 5 mg 5 miligramos
16421207 50 mg 50 miligramos
16405736 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16454958 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12054
MedChemExpress Hesperadin is an ATP competitive indolinone inhibitor of Aurora A and B. Hesperadin inhibits Aurora B with an IC50 of 250 nM. Hesperadin inhibits the growth of Trypanosoma brucei by blocking nuclear division and cytokinesis. Hesperadin also is a broad-spectrum influenza antiviral.
Hesperadin is an ATP competitive indolinone inhibitor of Aurora A and B. Hesperadin inhibits Aurora B with an IC50 of 250 nM. Hesperadin inhibits the growth of Trypanosoma brucei by blocking nuclear division and cytokinesis. Hesperadin also is a broad-spectrum influenza antiviral.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hesperadin
Forma física Solid
CAS 422513-13-1
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H32N4O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.55 mM)
SMILES O=C1NC2=CC=C(C=C2/C1=C(NC3=CC=C(C=C3)CN4CCCCC4)\C5=CC=CC=C5)NS(CC)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 516.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.65
Porcentaje de pureza 98.0%