Learn More
Thermo Scientific™ Estufa microbiológica refrigerada Heratherm™ IMP400, 381 l, acero inoxidable
Código de producto. 15689408 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
178 l
381 l
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tensión Tamaño de la unidad
15689408 178 l 230 V cada uno
15662079 381 l 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15689408 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51031564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9695.00€
    8196.63€ / paquete de 1
    Ahorro 1498.37€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Disfrute de los avances en incubación con precisión en la temperatura, mayor eficiencia energética y más facilidad de uso.
Logre un potencial sin precedentes en incubación con la precisión de temperatura que necesita para aplicaciones que lo demandan. Con un intervalo de temperatura de + 5 a + 70 °C, las incubadoras refrigeradas Thermo Scientific Heratherm están equipadas con tecnología Peltier para alcanzar y mantener las temperaturas ambiente precisas que necesita para obtener resultados fiables. Estas unidades no utilizan refrigerantes peligrosos y emplean menos energía que el producto convencional, por lo que representan la opción ideal para laboratorios que buscan la eficiencia energética.
  • Rango de temperatura de 5-70°C
  • Disponible en 2 tamaños: Modelo de sobremesa de 178L / 6,3 pies cúbicos y un modelo de suelo con ruedas giratorias de 381L/ 13,5 pies cúbicos.
  • Gran estabilidad y uniformidad de temperatura para mantener las muestras en un entorno seguro con una uniformidad mínima -> +/-0,3°C (20°C), y estabilidad mínima +/-0,1°C
  • Consumo mínimo de energía de 80Wh/hh (sobremesa)/150 W (suelo) a 20°C - Tenga en cuenta que las unidades refrigeradas del compresor comparables consumen hasta 6 veces esta cantidad*.
  • Espuma de aislamiento de poliuretano sin CFC/HFC que garantiza una temperatura óptima y previene la condensación
  • La puerta calefactada con control energético inteligente evita la condensación –incluso a bajas temperaturas
  • Sofisticada función de temporizador con modo semanal, diario o en tiempo real
  • Intuitiva función de progrmación para definir aumentos de temperatura, humedad/refrigeración y permanencia: almacenamiento de hasta 10programas con 10 sencillos pasos
  • Apagado por exceso de temperatura ajustable para protocolos que requieren establecimiento de límites para protección – (clase 2 de acuerdo con la norma DIN12880)
  • Visión segura de las muestras a través de una puerta de vidrio interna con reducido impacto en la temperatura
  • Contención segura gracias a la alarma automática de temperatura insuficiente o excesiva
  • Puerto de acceso estándar para la monitorización de datos (gran diámetro de 42 mm/1,65 pulg)
  • Sistema flexible de estantes para carga óptima, fácil de retirar para su limpieza, con bordes redondeados
  • Interior de acero inoxidable (1.4301/ASTM 304) y esquinas redondeadas para una limpieza sencilla
*Basado en la comparación con los modelos BK6160/Precision815
Nota: los valores indicados se basan en pruebas establecidas por la norma DIN12880.
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,3 pies cúb.
Certificaciones/conformidad CE
Descripción Incubadora refrigerada Heratherm IMP180, con toma eléctrica, 230V, 50/60Hz
Capacidad (métrico) 178 l
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Dimensiones (F x An) estante 439 x 505 mm
Material Acero revestido
N.º de estantes 2/9
Tipo de tapón Enchufe europeo CEE7/7
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 70 °C
Tipo Incubadora automatizada
Pantalla Fluorescente de vacío grande
Modelo de puerta Puerta exterior sólida y puerta interior de vidrio
Incluye Toma eléctrica interna: UE (enchufe CEE 7/4 y toma interior)
Aislamiento Espuma de aislamiento de poliuretano sin CFC/HFC
Modelo IMP180
N.º de puertas 1
Tamaño de puerto 1,6 in (42 mm)
Refrigerante Tecnología Peltier: sin refrigerante
Uniformidad de temperatura ≤0.2°C a 20°C; ≤0.5°C a 37°C.
Dimensiones interiores (F x An x Al) 543 x 464 x 708 mm (21,4 x 18,3 x 27,9 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 738 x 640 x 920 mm (29,1 x 25,2 x 36,2 in)
Altura (imperial) 36,2 pulg (pies ajustables: 1,4 pulg no incluidos)
Altura (métrico) 920 mm (patas ajustables: 35 mm no incluido)
Peso con embalaje (imperial) 214 lb
Peso con embalaje (métrico) 97 kg
Peso (imperial) 185 lb
Peso (métrico) 84 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 4.0 A, 920 w
Tensión 230 V