Learn More
Thermo Scientific™ Estufa microbiológica refrigerada Heratherm™ IMP400, 381 l, acero inoxidable
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Logre un potencial sin precedentes en incubación con la precisión de temperatura que necesita para aplicaciones que lo demandan. Con un intervalo de temperatura de + 5 a + 70 °C, las incubadoras refrigeradas Thermo Scientific Heratherm están equipadas con tecnología Peltier para alcanzar y mantener las temperaturas ambiente precisas que necesita para obtener resultados fiables. Estas unidades no utilizan refrigerantes peligrosos y emplean menos energía que el producto convencional, por lo que representan la opción ideal para laboratorios que buscan la eficiencia energética.
- Intervalo de temperatura de 5- 70°C
- Disponible en 2 tamaños: modelo de sobremesa 178L / 6,3 pies cúbicos y modelo de suelo con ruedas giratorias 381L / 13,5 pies cúbicos
- Gran estabilidad y uniformidad de temperatura para mantener las muestras en un entorno seguro con una uniformidad mínima -> +/-0,3°C (20°C), y estabilidad mínima +/-0,1°C
- Consumo mínimo de energía de 80Wh/h (sobremesa)/150 Wh/h (suelo) a 20°C - Tenga en cuenta que las unidades refrigeradas del compresor comparables consumen hasta 6 veces esta cantidad*
- Espuma de aislamiento de poliuretano sin CFC/HFC que garantiza una temperatura óptima y previene la condensación
- La puerta calefactada con control energético inteligente evita la condensación –incluso a bajas temperaturas
- Sofisticada función de temporizador con modo semanal, diario o en tiempo real
- Intuitiva función de programación para definir aumentos de temperatura, humedad/refrigeración y permanencia: almacenamiento de hasta 10 programas con 10 sencillos pasos
- Apagado por exceso de temperatura ajustable para protocolos que requieren establecimiento de límites para protección – (clase 2 de acuerdo con la norma DIN12880)
- Visión segura de las muestras a través de una puerta de vidrio interna con reducido impacto en la temperatura
- Contención segura gracias a la alarma automática de temperatura insuficiente o excesiva
- Puerto de acceso estándar para la monitorización de datos (gran diámetro de 42 mm/1,65 pulg)
- Sistema flexible de estantes para carga óptima, fácil de retirar para su limpieza, con bordes redondeados
- Interior de acero inoxidable (1.4301/ASTM 304) y esquinas redondeadas para una fácil limpieza
*Basado en la comparación con los modelos BK6160/Precision815
Nota: los valores indicados se basan en pruebas establecidas por la norma DIN12880
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 13,5 pies cúb. |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Descripción | Incubadora refrigerada Heratherm IMP400, con toma eléctrica, 230V, 50/60Hz |
| Capacidad (métrico) | 381 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
| Dimensiones (F x An) estante | 528 x 498 mm |
| Material | Acero revestido |
| N.º de estantes | 2/17 |
| Tipo de tapón | Enchufe europeo CEE7/7 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 70 °C |
| Mostrar más |
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte a su representante de ventas.