Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Light Chambers 750 L
Código de producto. 18764584 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Puerta de vidrio
Puerta maciza con puerta interior de cristal
Para utilizar con (aplicación):
Crecimiento de plantas, pruebas de luz, eclosión de animales
Pruebas de luz ICH, crecimiento de plantas, pruebas de luz, eclosión de animales
Incluye:
Módulos de luz no incluidos - Prueba ICH: 333979G01 / Estándar: 333980G01
Módulos de luz no incluidos - para crecimiento de plantas/pruebas/eclosión de animales: 333980G01
Tamaño de la unidad:
1 unidad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta Para utilizar con (aplicación) Incluye Tamaño de la unidad
18764584 Puerta maciza con puerta interior de cristal Pruebas de luz ICH, crecimiento de plantas, pruebas de luz, eclosión de animales Módulos de luz no incluidos - Prueba ICH: 333979G01 / Estándar: 333980G01 1 unidad
18714594 Puerta de vidrio Crecimiento de plantas, pruebas de luz, eclosión de animales Módulos de luz no incluidos - para crecimiento de plantas/pruebas/eclosión de animales: 333980G01 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 18764584 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor ELS750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25360.00€
    21502.31€ / paquete de 1
    Ahorro 3857.69€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Accurate and even light distribution with Long-lasting LED lighting for (ICH) light testing, plant growth and animal hatching — relative humidity and temperature are controlled to meet specified environment.
Accurate control of three parameters - Temperature above and below ambient, relative humidity and light - provide great environment in testing applications and for biological research with plants and animals. Choice of ICH module provides capability for efficient ICH light testing in Pharma.
  • Uniform Temperature / relative humidity / light exposure for samples.
  • Energy-efficient Peltier technology supports temperature stability and uniformity with lower energy usage compared to traditional compressors and without hazardous refrigerant.
  • LED light system provides specified light exposure on 1, 2 or 3 shelves; programmable to adapt light quality / intensity and on/off timing - e.g. for day-night cycles. Choose from two light modules (ordered separately):
    • 1. ICH module, includes UV LED for ICH light testing;can only be used in ELS750 - model with solid outer door - for safety reasons
    • 2. Testing module for plant growth / daylight testing / animal hatching
  • Environmentally friendly water-efficient humidification system - with water tank or optional fix water connection for in-house purified water
  • Intuitive touchscreen interface with easy programmability of parameter cycles and process duration.
  • Two access ports for independent data capture, and internal documentation of set and actual parameter values, along with event log to meet 21 CFR Part 11 requirements for process documentation.
  • Data retrieval via USB stick, or Thermo Cloud via OPC-UA standard (with Connect Edge solution)
  • Sample and process protection: Assign personalized access with passcode; restrict access with standard key door lock or optional automated door lock; various alarm options to prevent operator of process issues.
  • Simplified setup with no technician required; install using standard power cord.
  • IQ/OQ qualifications and other services available; visit thermofisher.com/chamberservice.
  • Inner glass door keeps environment stable, even when opening outer door. Exterior glass door also available (not for ICH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de alarma Audible and Visible
Capacidad (imperial) 26.5 cu.ft
Capacidad del estante (imperial) 66 lbs (stationary)
Capacidad del estante (métrico) 30 kg (stationary)
Certificaciones/conformidad UL, CE
Salidas de datos USB, Thermo Cloud via OPC UA
Capacidad (métrico) 750 L
Material de la cámara Stainless Steel (304/1.4301)
Iluminación LED
Material Powder-coated Galvanized Steel
N.º de estantes 3
Tipo de tapón Nema 5-20P
Humedad relativa 10 to 90%
Intervalo de temperatura (métrico) 15 to 45°C with light; 0 to 70°C w/o light
Tipo Vertical Light Chamber
Pantalla 7 in. Touchscreen user interface
Modelo de puerta Puerta maciza con puerta interior de cristal
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de luz ICH, crecimiento de plantas, pruebas de luz, eclosión de animales
Rango de humedad 10 - 80% RH with light; 10 -90% RH w/o light
Resolución de humedad 0.1% RH
Fuente de humedad Removable water tank
Incluye Módulos de luz no incluidos - Prueba ICH: 333979G01 / Estándar: 333980G01
Puertos 2 access ports
Programable Temperature, relative humidity, light intensity
Área del estante (imperial) 4.9 ft2
Área del estante (métrico) 0.46 m2
Material del estante Stainless Steel (304/1.4301)
Resolución de temperatura 0.1°C
Estabilidad de la temperatura ≤±0.3°C @ 25°C to 40°C
Uniformidad de temperatura ≤±2.0°C @ 25°C to 40°C
Garantía 24 months
Consumo de agua 0.2 - 1.5 L per day; Value depends on settings, usage (e.g. number of door openings), and environmental conditions
Resistividad del agua 0.05 - 1 MΩ
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 895 x 1080 x 1835 mm / 35.24 x 42.52 x 72.24 in
Dimensiones (L x An x Al) Interior 630 x 840 x 1450 mm / 24.8 x 33.07 x 57.09 in
Anchura (imperial) del estante 31.3 in.
Anchura (métrico) del estante 795 mm
Peso con embalaje (imperial) 862 lbs
Peso con embalaje (métrico) 391 kg
Requisitos eléctricos 100 - 240V, 50-60Hz, 1700W
Tensión 100/240 V
Vataje 1700 W