Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm Incubation Chambers
Código de producto. 18794584 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Glass door
Solid outer door with inner glass door
Sólido (exterior), vidrio (interior)
Vidrio
Capacidad (métrico):
247 L
750 L
Tamaño de la unidad:
1 unidad
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
18794584 Sólido (exterior), vidrio (interior) 750 L 1 unidad
18774584 Vidrio 750 L 1 unidad
31926573 Solid outer door with inner glass door 247 L cada uno
31926567 Glass door 247 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 18794584 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor EIS750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17045.00€
    16300.00€ / paquete de 1
    Ahorro 745.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Comprehensive data monitoring and temperature control combined with a flexible Heratherm Incubation Chamber provide a dependable option for microbiological incubation or temperature-dependent storage and testing.
Produces precise temperature conditions above and below ambient, ideally suited for microbiological incubation, and heated or cooled incubated storage.
  • Uniform Temperature throughout the chamber.
  • Energy-efficient Peltier technology supports temperature stability and uniformity with lower energy usage compared to traditional compressors and without hazardous refrigerant.
  • Intuitive touchscreen interface with easy programmability of temperature cycles and process duration.
  • Two access ports for independent data capture, and internal documentation of set and actual parameter values, along with event log to meet 21 CFR Part 11 requirements for process documentation.
  • Data retrieval via USB stick, Ethernet connection, or Thermo Cloud via OPC-UA standard.
  • Sample and process protection: Assign personalized access with user IDs; restrict access with standard door lock, or optional automated door lock; various alarm options to prevent operator of process issues.
  • Simplified setup with no technician required; install using standard power cord.
  • IQ/OQ qualifications and other services available; visit thermofisher.com/chamberservice.
  • Inner glass door keeps environment stable, even when opening outer door. Glass door also available.
  • Rounded corners and removable shelving offer easy cleaning to help prevent cross-contamination.
  • Duplex interior electrical sockets for use of stirrers, shakers or other equipment inside the chamber are available as a factory-installed option. Choose from a variety of country-specific sockets. (Ordered with separate order code)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de alarma Audible and Visible
Capacidad (imperial) 26.5 cu.ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lbs
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Certificaciones/conformidad UL, CE
Salidas de datos USB, Ethernet
Capacidad (métrico) 750 L
Material de la cámara Powder-coated Cold Rolled Steel
Iluminación No
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
N.º de estantes 3
Tipo de tapón Nema 5-20P
Intervalo de temperatura (métrico) 0 to 70°C
Tipo Cámara climática
Pantalla 7 in. touchscreen user interface
Modelo de puerta Sólido (exterior), vidrio (interior)
N.º de ruedas giratorias 4
Puertos 2 access ports
Programable Temperature ramping
Resolución 0.1°C
Área del estante (imperial) 4.9 ft.²
Área del estante (métrico) 0.46 m²
Material del estante Stainless Steel (304/1.4301)
Control de temperatura Microprocessor - programmable
Estabilidad de la temperatura ≤ ±0.1°C @ 20°C to 37°C
Uniformidad de temperatura ≤ ±0.5°C @ 20°C to 37°C
Garantía 24 months
Anchura (imperial) 42.52 in.
Anchura (imperial) interior 33.07 in.
Anchura (imperial) del estante 22.6 in.
Anchura (métrico) 1080 mm
Anchura (métrico) interior 840 mm
Anchura (métrico) del estante 795 mm
Altura (imperial) 72.24 in.
Altura (imperial) interior 57.09 in
Altura (métrico) 1835 mm
Altura (métrico) interior 1450 mm
Fondo (imperial) 34.84 in.
Fondo interior (imperial) 24.8 in.
Fondo (métrico) 885 mm
Fondo interior (métrico) 630 mm
Peso con embalaje (imperial) 840 lbs
Peso con embalaje (métrico) 381 kg
Requisitos eléctricos 100/240V, 50/60 Hz, 1400W
Tensión 100/115/220/230 V
Vataje 900 W