Learn More
Thermo Scientific™ Estufa microbiológica de protocolo general Heratherm™
Código de producto. p-6970041 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 l
117 L
194 L
405 l
747 l
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tensión Tamaño de la unidad
12635306 747 l 230 V 1 PCS
10529070 75 l 230 V 1 PCS
10839810 117 L 230 V 1 PCS
10744262 194 L 230 V 1 PCS
12625306 405 l 230 V 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12635306 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51029334
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Escala de temperatura: Ambiente +5 °C a 75 °C
Utilice incubadoras microbiológicas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm para aplicaciones rutinarias. La línea de incubadoras de protocolo general Heratherm se ha diseñado pensando en la seguridad de las muestras para aplicaciones en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de investigación.
Características principales:
  • La convección por gravedad ofrece un flujo de aire suave y un secado mínimo
  • Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 430)
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
Seguridad de temperatura:
  • Rango de temperatura desde temperatura ambiente de +5° a 75 °C
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
Información para pedidos:
la disponibilidad puede variar según el país.
Garantía Garantía de 2 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 26,4 pies cúb.
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Tipo de controlador Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Capacidad (métrico) 747 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Convección por gravedad
Material Acero inoxidable
No. of Places 0
N.º de estantes 2 suministrados/39 máx.
Tipo de tapón Específico del país
Humedad relativa 25 to 90%
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 75 °C
Tipo Incubadora microbiológica
Estabilidad de la temperatura ±0,4°C @ 37°C
Uniformidad de temperatura ±1,3°C @ 37°C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 22,4 x 39,5 x 51,5 pulg (56,9 x 100,4 x 130,7 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 77 x 126,1 x 154,5 cm
Longitud (imperial) 30,3 in
Longitud (métrico) 77 cm
Anchura (imperial) 49,7 in
Anchura (imperial) interior 39,5 in
Anchura (métrico) 126,1 cm
Anchura (métrico) interior 100,4 cm
Altura (imperial) 60,8 in
Altura (imperial) interior 51,5 in
Altura (métrico) 154,5 cm
Altura (métrico) interior 130,7 cm
Fondo interior (imperial) 22,4 in
Fondo interior (métrico) 56,9 cm
Peso (imperial) 443 lb
Peso (métrico) 201 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 1500 W
Amperaje 6,5 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.