Learn More
Thermo Scientific™ Estufa microbiológica de protocolo general Heratherm™
Código de producto. 10744262 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 l
117 L
194 L
405 l
747 l
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tensión Tamaño de la unidad
10744262 194 L 230 V 1 PCS
12635306 747 l 230 V 1 PCS
10529070 75 l 230 V 1 PCS
10839810 117 L 230 V 1 PCS
12625306 405 l 230 V 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10744262 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51028132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3690.00€
    3006.00€ / paquete de 1
    Ahorro 684.00€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Escala de temperatura: Ambiente +5 °C a 75 °C
Utilice incubadoras microbiológicas de protocolo general Thermo Scientific™ Heratherm para aplicaciones rutinarias. La línea de incubadoras de protocolo general Heratherm se ha diseñado pensando en la seguridad de las muestras para aplicaciones en laboratorios farmacéuticos, médicos, alimentarios y de investigación.
  • La convección por gravedad ofrece un flujo de aire suave y un secado mínimo
  • Intervalo de temperatura desde temperatura ambiente 5 °C hasta 75 °C
  • Uniformidad de temperatura de ± 0,6 °C (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,2 °C (medida a 37 °C)
  • Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión (AISI 430)
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,9 pies cúb.
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Tipo de controlador Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Capacidad (métrico) 194 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Convección por gravedad
Material Powder-coated Cold Rolled Steel
No. of Places 0
N.º de estantes 2 suministrados/19 máx.
Tipo de tapón Específico del país
Humedad relativa 25 to 90%
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C por encima de temperatura ambiente a 75 °C
Tipo Incubadora microbiológica
Dimensiones interiores (F x An x Al) 23,2 x 18,3 x 27,9 pulg (58,9 x 46,4 x 70,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,1 x 25,2 x 36,2 pulg (73,8 x 64 x 92 cm)
Peso (imperial) 143 lb
Peso (métrico) 65 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 710 w
Amperaje 3,1 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.