Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga una seguridad excepcional al manejar muestras gracias a las incubadoras microbiológicas de seguridad de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen una exclusiva rutina de descontaminación a 140 °C, una puerta de incubadora con cierre y alarma de acceso restringido y alarmas automáticas por exceso o defecto de temperatura. Hay disponibles modelos con exterior de acero inoxidable, que cuentan con una superficie resistente a la corrosión, sólida y fácil de limpiar que satisface las exigentes necesidades de los laboratorios farmacéuticos y clínicos.
- La convección doble ofrece versatilidad para distintas aplicaciones (salvo en las unidades de gran capacidad); velocidad del ventilador ajustable del 0 al 100 %
- Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
- Interior de acero inoxidable fácil de limpiar (AISI 304)
- Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 105 °C; adecuado para aplicaciones de secado
- Uniformidad de temperatura de ± 0,6 °C (ventilador apagado) y entre ± 0,2 °C y 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
- Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)†
- Alarma automática de exceso o defecto de temperatura
- Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Sensor de muestras opcional que proporciona la temperatura exacta de la muestra en pantalla
- Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
- Puerta con cierre y con alarma de acceso restringido (salvo en las unidades de gran capacidad)
- Tamaño excepcionalmente pequeño
†El valor presupone que el ventilador está apagado. Con el ventilador a velocidad máxima, la uniformidad es de ± 0,2 °C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ± 0,3 °C (51028070/51028535, 51028137/51028542), y ± 0,4 °C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
Ciclo de descontaminación de 140 °C.
- A 140 °C, los microorganismos contaminantes se reducen al mínimo, comparable con una esterilización, en un ciclo de seis horas
- Los elementos interiores no requieren esterilización en autoclave por separado
- Certificada por un instituto microbiológico acreditado
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,3 pies cúb. |
| Tipo de controlador | Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío |
| Descripción | 60 l; exterior de acero inoxidable; 230VAC |
| Capacidad (métrico) | 66 l |
| Material de la cámara | Stainless Steel |
| Convection Type | Convección dual |
| Material | Acero inoxidable |
| No. of Places | 0 |
| N.º de estantes | 2 suministrados/13 máx. |
| Tipo de tapón | Específico del país |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.