Learn More
Thermo Scientific™ HERAtherm™, estufa de protocolo avanzado, 230 VCA 50, 60 Hz
Código de producto. 10774042 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
61 l
62 l
97 l
99 l
168 l
170 l
396 l
731 l
Tipo:
Convección mecánica
Convección por gravedad
Material:
Acero inoxidable
Acero revestido
Tipo de tapón:
Específico del país
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Material Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10774042 62 l Convección mecánica Acero revestido Específico del país 1 PCS
11606430 61 l Convección por gravedad Acero revestido Específico del país cada uno
11616430 99 l Convección por gravedad Acero revestido Específico del país cada uno
11626430 168 l Convección por gravedad Acero revestido Específico del país cada uno
10349839 97 l Convección mecánica Acero revestido Específico del país 1 PCS
10590021 170 l Convección mecánica Acero revestido Específico del país 1 PCS
10704842 61 l Convección por gravedad Acero inoxidable Específico del país 1 PCS
10339469 99 l Convección por gravedad Acero inoxidable Específico del país 1 PCS
10272380 168 l Convección por gravedad Acero inoxidable Específico del país 1 PCS
15383744 62 l Convección mecánica Acero inoxidable Específico del país cada uno
10338289 97 l Convección mecánica Acero inoxidable Específico del país 1 PCS
10338479 170 l Convección mecánica Acero inoxidable Específico del país 1 PCS
12861503 396 l Convección mecánica Acero revestido Específico del país 1 PCS
12625316 396 l Convección mecánica Acero inoxidable Específico del país 1 PCS
12635316 731 l Convección mecánica Acero revestido Específico del país 1 PCS
12645316 731 l Convección mecánica Acero inoxidable Específico del país 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10774042 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51028151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3520.00€
    2943.00€ / paquete de 1
    Ahorro 577.00€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Carry out multiple applications with this advanced protocol oven, which features temperature uniformity and low energy-consumption.
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Las estufas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm se suministran con opción de convección por gravedad o mecánica. Las unidades de convección por gravedad están diseñadas para proteger muestras delicadas, a la vez que ofrecen una uniformidad de temperatura de ±2,9 °C o superior, y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,3 °C a 150 °C. Los modelos de convección mecánica proporcionan una uniformidad de temperatura de ±3,0 °C o superior y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,2 °C a 150 °C.
  • Amplio rango de temperatura de hasta 330 °C
  • Velocidad del ventilador ajustable para adaptar el flujo de aire a la aplicación en los modelos de convección mecánica (por ejemplo, secado de polvos).
  • Alta velocidad para reducir el tiempo de secado y calentamiento, permitir una rápida recuperación y proporcionar una estabilidad y uniformidad de la temperatura óptimas
  • Controlador programable de rampas y estabilizaciones de la temperatura
  • Se pueden guardar hasta 10 programas, cada uno con 10 pasos específicos
  • Incluye control electrónico de la velocidad del ventilador y la posición del regulador
  • Los programas pueden repetirse automáticamente
  • El orificio de acceso permite la introducción de sensores para la monitorización independiente de datos
  • Una sencilla rutina de calibración garantiza la exactitud de la temperatura a lo largo del tiempo
  • La función de intensificación permite el calentamiento rápido: no es necesario mantener funcionando la estufa 24 horas al día y 7 días a la semana (no disponible en unidades de gran capacidad)
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Control de microprocesador programable con pantalla fluorescente de vacío
Descripción 51028151
Capacidad (métrico) 62 l
Temperatura (métrico) ≤ 330 °C
Tipo Convección mecánica
Material Acero revestido
N.º de estantes Se suministran 2, máximo de 13
Tipo de tapón Específico del país
Estabilidad de la temperatura ±1,8 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 13,5 x 13,9 x 20 pulg (34,3 x 35,4 x 50,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,2 x 20,9 x 28,3 pulg (56,5 x 53x 72 cm)
Longitud (imperial) 22,2 in
Longitud (métrico) 56,5 cm
Anchura (imperial) 20,9 in
Anchura (imperial) interior 13,9 in
Anchura (métrico) 53 cm
Anchura (métrico) interior 35,4 cm
Altura (imperial) 28,3 in
Altura (imperial) interior 20 pulg
Altura (métrico) 72 cm
Altura (métrico) interior 50,8 cm
Fondo interior (imperial) 13,5 in
Fondo interior (métrico) 34,3 cm
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 1400 W
Amperaje 6,1 A
Frecuencia 50/60 Hz
Show More Show Less
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.