Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 208-240VAC 60Hz
Código de producto. 16651854 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
97 L
99 L
168 L
170 L
731 l
Tipo:
Convección mecánica
Convección por gravedad
Estufa de convección mecánica
Material:
Acero inoxidable
Acero revestido
Tipo de tapón:
NEMA 6-20P
Nema 6-20
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo Material Tipo de tapón Tamaño de la unidad
16651854 97 L Convección mecánica Acero revestido Nema 6-20 cada uno
17868298 170 L Estufa de convección mecánica Acero revestido NEMA 6-20P cada uno
15966832 168 L Convección por gravedad Acero revestido Nema 6-20 cada uno
15105225 99 L Convección por gravedad Acero revestido Nema 6-20 cada uno
15197425 731 l Convección mecánica Acero inoxidable Nema 6-20 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16651854 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51028125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.00€
    3682.64€ / paquete de 1
    Ahorro 427.36€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-02-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Carry out multiple applications with this advanced protocol oven, which features temperature uniformity and low energy-consumption.
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Las estufas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm se suministran con opción de convección por gravedad o mecánica. Las unidades de convección por gravedad están diseñadas para proteger muestras delicadas, a la vez que ofrecen una uniformidad de temperatura de ±2,9 °C o superior, y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,3 °C a 150 °C. Los modelos de convección mecánica proporcionan una uniformidad de temperatura de ±3,0 °C o superior y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,2 °C a 150 °C.
  • Amplio rango de temperatura de hasta 330 °C
  • Velocidad del ventilador ajustable para adaptar el flujo de aire a la aplicación en los modelos de convección mecánica (por ejemplo, secado de polvos).
  • Alta velocidad para reducir el tiempo de secado y calentamiento, permitir una rápida recuperación y proporcionar una estabilidad y uniformidad de la temperatura óptimas
  • Controlador programable de rampas y estabilizaciones de la temperatura
  • Se pueden guardar hasta 10 programas, cada uno con 10 pasos específicos
  • Incluye control electrónico de la velocidad del ventilador y la posición del regulador
  • Los programas pueden repetirse automáticamente
  • El orificio de acceso permite la introducción de sensores para la monitorización independiente de datos
  • Una sencilla rutina de calibración garantiza la exactitud de la temperatura a lo largo del tiempo
  • La función de intensificación permite el calentamiento rápido: no es necesario mantener funcionando la estufa 24 horas al día y 7 días a la semana (no disponible en unidades de gran capacidad)
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Control de microprocesador programable con pantalla fluorescente de vacío
Descripción 51028125
Capacidad (métrico) 97 L
Temperatura (métrico) ≤330 °C
Tipo Convección mecánica
Material Acero revestido
N.º de estantes 2 suministrados/16 máx.
Tipo de tapón Nema 6-20
Estabilidad de la temperatura ±1,3 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 13,5 x 18,3 x 23,9 in (34,3 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,2 x 25,2 x 32,3 in (56,5 x 64 x 82 cm)
Longitud (imperial) 22,2 in
Longitud (métrico) 56,5 cm
Anchura (imperial) 25,2 in
Anchura (imperial) interior 18,3 in
Anchura (métrico) 64 cm
Anchura (métrico) interior 46,4 cm
Altura (imperial) 32,3 in
Altura (imperial) interior 23,9 in
Altura (métrico) 82 cm
Altura (métrico) interior 60,8 cm
Fondo interior (imperial) 13,5 in
Fondo interior (métrico) 34,3 cm
Requisitos eléctricos 208/240V, 60Hz
Tensión 208/240 V
Vataje 3360 W
Amperaje 14 A
Frecuencia 60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.