Learn More
Thermo Scientific™ HERAtherm™, estufa de protocolo avanzado, 750 L, convección mecánica, exterior revestido, 400 VCA3/N/PE 50/60Hz
Código de producto. 12655316 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Amperaje:
12 A
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Amperaje Tamaño de la unidad
12655316 12 A 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 12655316 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51029348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10470.00€
    9820.00€ / paquete de 1
    Ahorro 650.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los hornos de protocolo avanzado Heratherm incluyen tecnología de convección mecánica o por gravedad con excelentes valores de temperatura, lo que proporciona un alto grado de flexibilidad, precisión y fiabilidad.
Las estufas de protocolo avanzado Thermo Scientific Heratherm™ incluyen tecnología de convección mecánica o por gravedad con excelentes valores de temperatura, lo que proporciona un alto grado de flexibilidad, precisión y fiabilidad. Gracias a un rendimiento de temperatura insuperable, los hornos de protocolo avanzado Heratherm son una herramienta de flexible que puede usarse en múltiples aplicaciones.
Las estufas de seguridad de protocolo avanzado Heratherm se suministran con opción de convección por gravedad o mecánica. Las unidades de convección por gravedad están diseñadas para proteger muestras delicadas, a la vez que ofrecen una uniformidad de temperatura de ±2,9 °C o superior, y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,3 °C a 150 °C. Los modelos de convección mecánica proporcionan una uniformidad de temperatura de ±3,0 °C o superior y una estabilidad de temperatura de al menos ±0,2 °C a 150 °C.
  • Amplio rango de temperatura de hasta 330 °C
  • Velocidad del ventilador ajustable para adaptar el flujo de aire a la aplicación en los modelos de convección mecánica (por ejemplo, secado de polvos).
  • Alta velocidad para reducir el tiempo de secado y calentamiento, permitir una rápida recuperación y proporcionar una estabilidad y uniformidad de la temperatura óptimas
  • Controlador programable de rampas y estabilizaciones de la temperatura
  • Se pueden guardar hasta 10 programas, cada uno con 10 pasos específicos
  • Incluye control electrónico de la velocidad del ventilador y la posición del regulador
  • Los programas pueden repetirse automáticamente
  • El orificio de acceso permite la introducción de sensores para la monitorización independiente de datos
  • Una sencilla rutina de calibración garantiza la exactitud de la temperatura a lo largo del tiempo
  • La función de intensificación permite el calentamiento rápido: no es necesario mantener funcionando la estufa 24 horas al día y 7 días a la semana (no disponible en unidades de gran capacidad)
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Control de microprocesador programable con pantalla fluorescente de vacío
Descripción 51029348
Capacidad (métrico) 731 l
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +10 °C a 250 °C
Tipo Convección mecánica
Material Acero revestido
N.º de estantes Se suministran 2, máximo de 39
Tipo de tapón Específico del país
Estabilidad de la temperatura ±3,1 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 21,5 x 39,5 x 52,6 pulg (54,5 x 100,4 x 133,5 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,3 x 49,7 x 60,8 pulg (77 x 126,1 x 154,5 cm)
Longitud (imperial) 30,3 in
Longitud (métrico) 77 cm
Anchura (imperial) 49,7 in
Anchura (imperial) interior 39,5 in
Anchura (métrico) 126,1 cm
Anchura (métrico) interior 100,4 cm
Altura (imperial) 60,8 in
Altura (imperial) interior 52,6 in
Altura (métrico) 154,5 cm
Altura (métrico) interior 133,5 cm
Fondo interior (imperial) 21,5 in
Fondo interior (métrico) 54,5 cm
Requisitos eléctricos 400 V 50/60 Hz
Tensión 400 V
Vataje 5750 W
Amperaje 12 A
Frecuencia 50/60 Hz