Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Heratherm™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescrizione
Para aplicaciones de secado, utilice las incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen tecnología de convección doble y proporcionan una excelente uniformidad de la temperatura. Estas incubadoras son una herramienta eficaz y flexible en el laboratorio, útil para múltiples aplicaciones.
- La convección dual ofrece versatilidad en las aplicaciones: la velocidad del ventilador puede ajustarse de 0 a 100 %
- Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
- Interior de acero inoxidable resistente a la corrosión y fácil de limpiar (AISI 304)
- Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 105 °C; adecuado para aplicaciones de secado
- Uniformidad de temperatura de ± 0,6 (ventilador apagado) y entre ± 0,2 y ± 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
- Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)
- Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
- Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
- Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
- Tamaño excepcionalmente pequeño
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
Specifica
Specifica
| Capacidad (imperial) | 2,3 pies cúb. |
| Capacidad del estante (imperial) | 55 lb |
| Tipo de controlador | Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío |
| Capacidad (métrico) | 66 l |
| Material de la cámara | Stainless Steel (304/1.4301) |
| Convection Type | La convección dual |
| Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| No. of Places | 0 |
| N.º de estantes | 2 suministrados/13 máx. |
| Tipo de tapón | El tipo de tapón se suministra en función del país |
| Vedi altri risultati |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.