Learn More
Thermo Scientific™ Incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Heratherm™
Código de producto. 10212120 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
66 l
104 l
178 l
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tensión Tamaño de la unidad
10212120 104 l 230 V 1 PCS
10282190 66 l 230 V 1 PCS
10292190 104 l 230 V 1 PCS
11636420 178 l 230 V cada uno
12118831 66 l 230 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10212120 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51028134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3730.00€
    3177.00€ / paquete de 1
    Ahorro 553.00€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Para aplicaciones de secado, utilice las incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen tecnología de convección doble.
Para aplicaciones de secado, utilice las incubadoras microbiológicas de protocolo avanzado Thermo Scientific™ Heratherm™, que incluyen tecnología de convección doble y proporcionan una excelente uniformidad de la temperatura. Estas incubadoras son una herramienta eficaz y flexible en el laboratorio, útil para múltiples aplicaciones.
  • La convección dual ofrece versatilidad en las aplicaciones: la velocidad del ventilador puede ajustarse de 0 a 100 %
  • Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
  • Interior de acero inoxidable resistente a la corrosión y fácil de limpiar (AISI 304)
  • Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 105 °C; adecuado para aplicaciones de secado
  • Uniformidad de temperatura de ± 0,6 (ventilador apagado) y entre ± 0,2 y ± 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3,67 pies cúb.
Capacidad del estante (imperial) 55 lb
Tipo de controlador Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Capacidad (métrico) 104 l
Convection Type La convección dual
N.º de estantes 2 suministrados/16 máx.
Tipo de tapón El tipo de tapón se suministra en función del país
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 105 °C
Tipo Incubadora microbiológica
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C
Uniformidad de temperatura ± 0,6°C
Temporizador semanal / tiempo real / hora
Dimensiones interiores (F x An x Al) 14,5 x 18,3 x 23,9 pulg (36,8 x 46,4 x 60,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,2 x 25,2 x 32,3 pulg (56,5 x 64x 82 cm)
Longitud (imperial) 22,2 in
Longitud (métrico) 56,5 cm
Anchura (imperial) 25,2 in
Anchura (imperial) interior 18,3 in
Anchura (métrico) 64 cm
Anchura (métrico) interior 46,4 cm
Altura (imperial) 32,3 in
Altura (imperial) interior 23,9 in
Altura (métrico) 82 cm
Altura (métrico) interior 60,8 cm
Fondo interior (imperial) 14,5 in
Fondo interior (métrico) 36,8 cm
Peso (imperial) 123 lb
Peso (métrico) 56 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 1100 W
Amperaje 4,8 A
Frecuencia 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.