Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora microbiológica con protocolo avanzado Heratherm™, 178 l, exterior de acero inoxidable
Código de producto. 10859970 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
10859970 230 V 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 10859970 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51028719
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Escala de temperatura: De 5 °C por encima de temperatura ambiente a 105 °C
Con un rendimiento de temperatura excepcional con la innovadora tecnología de convección doble, las incubadoras microbiológicas Thermo Scientific™ Heratherm Advance Protocol proporcionan un entorno de muestras óptimo— la herramienta flexible del laboratorio para su uso en múltiples aplicaciones. Están disponibles diversas opciones para el exterior en acero inoxidable para las aplicaciones farmacéuticas y clínicas más exigentes.
  • La convección dual ofrece versatilidad en las aplicaciones: la velocidad del ventilador puede ajustarse de 0 a 100 %
  • Temporizador digital avanzado que permite programar ciclos de encendido o apagado de forma diaria o semanales
  • Interior de acero inoxidable resistente a la corrosión y fácil de limpiar (AISI 304)
  • Amplio intervalo de temperatura de 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 105 °C; adecuado para aplicaciones de secado
  • Uniformidad de temperatura de ± 0,6 (ventilador apagado) y entre ± 0,2 y ± 0,4 °C (ventilador a velocidad máxima) (medida a 37 °C)
  • Estabilidad de temperatura de ± 0,1 °C (medida a 37 °C)
  • Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura
  • Pantalla fluorescente de vacío, gran tamaño y fácil lectura
  • Puerta interior de vidrio que permite ver las muestras sin alterar la temperatura
  • Tamaño excepcionalmente pequeño
Información para pedidos:
La disponibilidad puede variar según el país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6,3 pies cúb.
Capacidad del estante (imperial) 55 lb
Tipo de controlador Control de microprocesador con pantalla de fluorescencia de vacío
Capacidad (métrico) 178 l
Convection Type La convección dual
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 suministrados/19 máx.
Tipo de tapón El tipo de tapón se suministra en función del país
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 105 °C
Tipo Incubadora microbiológica
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C
Uniformidad de temperatura ± 0,6°C
Temporizador semanal / tiempo real / hora
Dimensiones interiores (F x An x Al) 21,4 x 18,3 x 27,9 pulg (54,3 x 46,4 x 70,8 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,1 x 25,2 x 36,2 pulg (73,8 x 64x 92 cm)
Longitud (imperial) 29,1 in
Longitud (métrico) 73,8 cm
Anchura (imperial) 25,2 in
Anchura (imperial) interior 18,3 in
Anchura (métrico) 64 cm
Anchura (métrico) interior 46,4 cm
Altura (imperial) 36,2 in
Altura (imperial) interior 27,9 in
Altura (métrico) 92 cm
Altura (métrico) interior 70,8 cm
Fondo interior (imperial) 21,4 in
Fondo interior (métrico) 54,3 cm
Peso (imperial) 154 lb
Peso (métrico) 70 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Vataje 1300 W
Amperaje 5,7 A
Frecuencia 50/60 Hz