Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ KS Options and Accessories
Produktkod. 11881591 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Tipo de producto:
Cesta de utilidades
Cestillo de empleo general para su uso con barras de colgar
Módulo de superficie de trabajo indentada
Módulo de superficie de trabajo plana
Superficie de trabajo amortiguada por vibración
Förpackningsstorlek:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tipo de producto Förpackningsstorlek
11881591 Módulo de superficie de trabajo plana 1 PCS
11861601 Superficie de trabajo amortiguada por vibración cada uno
11891591 Módulo de superficie de trabajo plana cada uno
10627824 Módulo de superficie de trabajo plana cada uno
10310364 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
10460484 Cesta de utilidades cada uno
10062402 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
11871601 Superficie de trabajo amortiguada por vibración 1 PCS
11811601 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
10134173 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
10224354 Cestillo de empleo general para su uso con barras de colgar 1 PCS
10015133 Módulo de superficie de trabajo plana cada uno
10499553 Módulo de superficie de trabajo indentada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11881591 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50072685
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.29€
    134.00€ / paquete de 1
    Ahorro 10.29€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Superficies de trabajo, transiciones de escape y cestas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Descripción Módulo de superficie de trabajo plana de 300 mm de ancho (316SS)
Tipo de producto Módulo de superficie de trabajo plana
Anchura exterior (métrico) 300 mm
Material de la carcasa 316 SS
Anchura (métrico) 300 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.