Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de bioseguridad Herasafe™ 2025 Class II, luz UV de haces cruzados
Código de producto. 17138075 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Descripción:
Herasafe 2025, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado.
Herasafe 2025, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado.
Herasafe 2025, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado.
Herasafe 2025, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado.
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura exterior (métrico) Descripción Tamaño de la unidad
17138075 1000 mm Herasafe 2025, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado. cada uno
17148075 1300 mm Herasafe 2025, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado. cada uno
17158075 1600 mm Herasafe 2025, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado. cada uno
17168075 1900 mm Herasafe 2025, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17138075 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51033315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16155.00€
    15600.00€ / paquete de 1
    Ahorro 555.00€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Protección más inteligente que nunca descansa. Las cabinas de seguridad biológica Thermo Scientific™ Herasafe 2025 cuentan con tecnologías avanzadas para proporcionar una máxima seguridad y protección. Protección de muestras en laboratorios de investigación, laboratorios de control de calidad farmacéutica, farmacias y clínicas.
Herasafe™ 2025 Class 2 Biological Safety Cabinet. Certified to EN 12469. Provides personal, sample and environmental protection. Available in 4 sizes. Smart technology offers optimal containment and energy efficiency. Autonomous safety features help ensure continuous accuracy that never takes a day off – providing optimal protection from contamination by compensating to match the way you work and your lab environment.
Las cabinas de seguridad biológica Herasafe 2025 Clase II ofrecen un rendimiento fiable con una precisión superior para una amplia gama de aplicaciones que requieren una seguridad garantizada para el producto, el personal y el medio ambiente. Una construcción sólida y un diseño ergonómico excelente se combinan con características de seguridad autónomas y una interfaz sencilla de comprender que siempre proporciona una indicación de estado clara.
  • Sistema de desinfección UV de haz transversal programable integrado; las luces UV están instaladas en ambas paredes laterales para iluminar toda la superficie de trabajo sin dejar sombras. Esto asegura una desinfección minuciosa de toda la cámara para conseguir la máxima protección de las muestras
  • La tecnología SmartFlow Plus equilibra automáticamente el rendimiento de los motores de ventilador de CC dobles para mantener los caudales de aire adecuados, compensando al mismo tiempo el estado de carga de los filtros HEPA de protección.
  • El exclusivo sistema Dave Plus (Digital Airflow Verification) valida la protección mediante la supervisión de las velocidades del flujo de aire con sensores de presión independientes que detectan y alertan de cualquier cambio en las cámaras impelentes de escape y flujo descendente.
  • Pantalla gráfica fácil de usar y comprender.
  • Smart Clean Plus proporciona un diseño de ventana con bisagras delanteras completamente abierto que permite una fácil limpieza y desinfección con acceso completo al espacio interior de la cabina; la apertura completa también permite el acceso a la cabina de seguridad biológica para una limpieza completa y un acceso visible a todas las superficies de la cabina, incluida la pared trasera.
  • Altura de la abertura de guillotina motorizada de 200 mm para optimizar la facilidad de uso y la eficacia y con batería de reserva de serie para permitir el cierre en caso de fallo de alimentación.
  • Las paredes/ventanas laterales de vidrio proporcionan un espacio de trabajo luminoso.
  • La visibilidad dentro del armario se mejora con el uso de una iluminación LED brillante y de bajo consumo energético, lo que reduce el potencial de fatiga que a menudo se experimenta con el uso de la iluminación fluorescente estándar.
  • Espacio de trabajo de acero inoxidable no corrosivo 304 interior más grande; el acabado pulido y lijado proporciona la máxima resistencia a los arañazos y tiene propiedades no reflectantes.
  • 2 receptáculos/tomas de corriente instaladas en la pared posterior de serie, controlables desde el panel delantero.
  • Reposabrazos de acero inoxidable suministrados de serie (reposabrazos ergonómicos con inserto de gel opcional disponibles).
  • Encimeras personalizables
  • EN12469 certificado por TÜV
  • Fabricado en Alemania
  • 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Herasafe 2025, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con sistema UV de haz transversal incorporado.
Certificaciones/conformidad EN 12469 certificado por TÜV
Material de la cámara Acero inoxidable (304)
Anchura (métrico) interior 900 mm
Tipo de producto Cabina de bioseguridad de Clase II
Modelo Herasafe 2025
Nivel de ruido 57 dBA
Salidas 2 salidas interiores
Abertura de guillotina (métrico) 200 mm
Anchura exterior (imperial) 39,4 in
Volumen de escape (métrico) 288 m3/h
Pantalla Pantalla de 7 segmentos con botón maestro de un toque
Eficacia de filtro 1,0000
Tipo de filtro H14 HEPA
Para utilizar con (aplicación) Uso general en laboratorios
Anchura exterior (métrico) 1000 mm
Consumo energético (modo de flujo reducido) 55 W/h (modo de espera)
Iluminación LED
Puertos 2 a cada lado
Abertura de guillotina (imperial) 8 in
Garantía 2 años
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 800 x 1000 x 1536 mm
Anchura (imperial) interior 35,4 in
Frecuencia 50/60 Hz
Altura exterior (imperial) 60,5 in
Altura (imperial) interior 30,7 in
Altura exterior (métrico) 1536 mm
Altura (métrico) interior 780 mm
Fondo exterior (imperial) 31,5 pulg
Fondo exterior (métrico) 800 mm
Fondo interior (métrico) 465 mm
Peso neto (imperial) 375 lb
Peso neto (métrico) 170 kg
Peso con embalaje (métrico) 190 kg
Requisitos eléctricos 230 V
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) 133 W/h (en funcionamiento normal)