Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de flujo laminar Heraguard™ ECO
Código de producto. 15303222 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de flujo laminar ECO
Cable de alimentación y toma interna
Descripción:
Francia
Heraguard ECO 0.9, anchura de 1000 mm, anchura interna de 920 mm, peso de 90 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.8, anchura de 1900 mm, anchura interna de 1820 mm, peso de 150 kg, 230 V, 50 Hz
Suiza
Material:
Melamina, vidrio de seguridad templado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Anchura (imperial):
3 ft
4 ft
5 ft
6 ft
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Descripción Material Tamaño de la unidad Anchura (imperial)
15303222 Cable de alimentación y toma interna Suiza Melamina, vidrio de seguridad templado cada uno -
15128902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 0.9, anchura de 1000 mm, anchura interna de 920 mm, peso de 90 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado cada uno 3 ft
15158902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado cada uno 4 ft
15148902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado cada uno 5 ft
15138902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 1.8, anchura de 1900 mm, anchura interna de 1820 mm, peso de 150 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado cada uno 6 ft
12518475 Cable de alimentación y toma interna Francia Melamina, vidrio de seguridad templado cada uno -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15303222 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51900300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Proteja muestras con el banco limpio Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, que ofrece la máxima eficiencia, seguridad y funcionalidad. Disponible con motores duales de CC.
Proteja muestras con el banco limpio Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, que ofrece la máxima eficiencia, seguridad y funcionalidad. Disponible con motores duales de CC para reducir el consumo de energía.
Los bancos limpios HERAguard ECO proporcionan un gran rendimiento con eficacia, seguridad y funcionalidad optimizadas. Ahora disponibles con motores CC dobles, que consumen menos energía que los modelos anteriores. Ideales para aplicaciones de laboratorio donde se necesita protección del producto.
Los bancos limpios proporcionan lo siguiente:
  • Protección de muestras
  • Condiciones de aire limpio que pueden ser validadas
  • Facilidad de uso
Anchuras interiores:
  • 900mm
  • 1200mm
  • 1500mm
  • 1800mm
Alturas de trabajo:
  • Altura de trabajo estándar de 650 mm
  • Altura de trabajo especial de 950 mm
Visión completa
  • Las ventanas laterales incrementan la luz disponible dentro del área de trabajo y proporcionan un entorno de trabajo agradable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cable de alimentación y toma interna
Material Melamina, vidrio de seguridad templado
Descripción Suiza
Iluminación >1000 lx
Material de la ventana Tempered Safety Glass