Learn More
Thermo Scientific™ Cabina de flujo laminar Heraguard™ ECO
Código de producto. 15148902 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de flujo laminar ECO
Cable de alimentación y toma interna
Descripción:
Francia
Heraguard ECO 0.9, anchura de 1000 mm, anchura interna de 920 mm, peso de 90 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 Hz
Heraguard ECO 1.8, anchura de 1900 mm, anchura interna de 1820 mm, peso de 150 kg, 230 V, 50 Hz
Suiza
Material:
Melamina, vidrio de seguridad templado
Anchura (imperial):
3 ft
4 ft
5 ft
6 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Descripción Material Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
15148902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado 5 ft cada uno
15128902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 0.9, anchura de 1000 mm, anchura interna de 920 mm, peso de 90 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado 3 ft cada uno
15158902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 1.2, anchura de 1300 mm, anchura interna de 1220 mm, peso de 120 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado 4 ft cada uno
15138902 Cabina de flujo laminar ECO Heraguard ECO 1.8, anchura de 1900 mm, anchura interna de 1820 mm, peso de 150 kg, 230 V, 50 Hz Melamina, vidrio de seguridad templado 6 ft cada uno
12518475 Cable de alimentación y toma interna Francia Melamina, vidrio de seguridad templado - cada uno
15303222 Cable de alimentación y toma interna Suiza Melamina, vidrio de seguridad templado - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15148902 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51029703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9455.00€
    9067.00€ / paquete de 1
    Ahorro 388.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Proteja muestras con el banco limpio Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, que ofrece la máxima eficiencia, seguridad y funcionalidad. Disponible con motores duales de CC.
Proteja muestras con el banco limpio Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, que ofrece la máxima eficiencia, seguridad y funcionalidad. Disponible con motores duales de CC para reducir el consumo de energía.
Los bancos limpios HERAguard ECO proporcionan un gran rendimiento con eficacia, seguridad y funcionalidad optimizadas. Ahora disponibles con motores CC dobles, que consumen menos energía que los modelos anteriores. Ideales para aplicaciones de laboratorio donde se necesita protección del producto.
Los bancos limpios proporcionan lo siguiente:
  • Protección de muestras
  • Condiciones de aire limpio que pueden ser validadas
  • Facilidad de uso
Anchuras interiores:
  • 900mm
  • 1200mm
  • 1500mm
  • 1800mm
Alturas de trabajo:
  • Altura de trabajo estándar de 650 mm
  • Altura de trabajo especial de 950 mm
Visión completa
  • Las ventanas laterales incrementan la luz disponible dentro del área de trabajo y proporcionan un entorno de trabajo agradable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cabina de flujo laminar ECO
Material Melamina, vidrio de seguridad templado
Velocidad del aire Nivel I: De 0,15 a 0,25 m/s, nivel II: De 0,36 a 0,45 m/s
Fondo interior (imperial) 23,03 in
Fondo interior (métrico) 585 mm
Descripción Heraguard ECO 1.5, anchura de 1600 mm, anchura interna de 1520 mm, peso de 140 kg, 230 V, 50 Hz
Altura (imperial) 46,06 in
Altura (imperial) interior 25,39 in
Altura (métrico) 1170 mm
Altura (métrico) interior 645 mm
Iluminación >1000 lx
Longitud (métrico) 810 mm
Capacidad portante (métrico) 30 kg
Modelo ECO 1.5
Nivel de ruido Nivel I: < 55; nivel II: < 60 dBA
Puertos 3
Consumo de energía 550 W
Tensión 230 V
Peso (métrico) 140 kg
Anchura (imperial) 5 ft
Anchura (imperial) interior 59,84 in
Anchura (métrico) 1600 mm
Anchura (métrico) interior 1520 mm
Material de la ventana Tempered Safety Glass
Frecuencia 50/60 Hz