Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 Incubator, 165 L
Código de producto. 17124961 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz
Material de la cámara:
Acero inoxidable
Acero inoxidable electropulido
cobre
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Material de la cámara Tecnología del sensor de CO2 Tamaño de la unidad
17124961 230 V, 50/60 Hz cobre Sensor de TC cada uno
17134961 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable electropulido Sensor de TC cada uno
15363212 230 V, 50/60 Hz Acero inoxidable Sensor de IR cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17124961 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51033548
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
The Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
Cámara de calor directo
  • Cámara de cobre macizo de 165 l de tamaño reducido, fácilmente apilable
  • Estantes perforados ajustables.
  • Puerta exterior reversible para aumentar la flexibilidad.
Flujo de aire activo THRIVE
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas.
  • Recuperación rápida de todos los parámetros en diez minutos o menos tiempo para garantizar unas condiciones de cultivo estables.
  • La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
Filtración HEPA ISO 5
  • El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos.
  • En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO 5 en cinco minutos.
  • Protección continua dado que se minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes se depositen en las superficies internas.
Depósito de humedad protegido
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo.
  • La cámara interior sin condensación evita una atmósfera propicia para las sustancias contaminantes.
  • Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de bandeja de agua tradicionales.
Sensores y sondas in situ
  • Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con respaldo operativo.
  • Elección de conductividad térmica (TC) con compensación de humedad relativa o sensor de CO2 de infrarrojos (IR) de longitud de onda doble y un solo haz
  • Intervalos de control de O2 del 1 al 21 % (hipóxico) y del 5 al 90 % (hiperóxico)
Ciclo de detección de alta temperatura Steri-Run
  • Durante la noche el ciclo simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilizar en autoclave las piezas por separado.
  • El ciclo de 180 °C garantiza una esterilización de 6 en escala logarítmica uniforme en todas las superficies de la cámara
Control de pantalla táctil iCAN™ interactivo e intuitivo
  • Pantalla brillante montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,8 pies cúb.
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
Descripción Incubadora individual de 165 l, modelo estándar
Capacidad (métrico) 165 L
Material de la cámara cobre
Intervalo de concentración de CO2 Del 1 al 20%
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de TC
Iluminación LED
Intervalo de concentración de O2 Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Control de oxígeno Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Humedad relativa <93 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +3°C a 55°C
Tipo Incubador de CO2
Fuente de humedad Depósito de agua integrado con cobertura
Dimensiones interiores (F x An x Al) 22,7 x 18,5 x 23,9 in (57,6 x 47 x 60,7 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 88 × 63,7 × 90 cm
Peso (imperial) 183 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V