Learn More
Thermo Scientific™ Puertas de Control O2 (1 a 21%) Heracell™
Código de producto. 15592720 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
15592720 cada uno
1 options
Código de producto. 15592720 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51901133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7345.00€
    6920.00€ / paquete de 1
    Ahorro 425.00€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Material: Vidrio; para usar con: Incubadora de CO2 Heracell VIOS 250i
  • Control O2
  • Estancas a los gases
  • 6 puertas interiores de vidrio
  • Estantes de 1/2 de ancho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Puertas de vidrio de control de O2 1-21 %
Para utilizar con (equipo) Incubador de CO2 Heracell VIOS 250i
Iluminación LED
Material Vidrio
Control de oxígeno Del 1 al 21%
Tipo Accesorio, Puertas de control O2
Tipo de gas O2
Incluye Control de O2 con pantalla estanca para gases, 6 puertas interiores de vidrio, estantes de 1/2 de ancho