Learn More
Thermo Scientific™ Incubador de CO2 Heracell™ VIOS 250i con cámara de acero inoxidable
Código de producto. 17154971 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la cámara:
Acero inoxidable electropulido
Tensión:
230 V
Tecnología del sensor de CO2:
Sensor de IR
Sensor de TC
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material de la cámara Tensión Tecnología del sensor de CO2 Tamaño de la unidad
17154971 Acero inoxidable electropulido 230 V Sensor de TC cada uno
17194971 Acero inoxidable electropulido 230 V Sensor de IR cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17154971 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51033589
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor TC; intervalo O2 (concentración de oxígeno): Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %; intervalo de temperatura: Ambiente +3 °C a 55 °C
Logre su siguiente innovación. La incubadora de CO2 Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS se ha diseñado especialmente para ofrecer un rendimiento fiable, un uso fácil y la capacidad requerida para satisfacer una amplia variedad de necesidades de cultivo para la investigación básica o las aplicaciones avanzadas complejas de modo que esté preparado para los próximos avances.
Disponga de mejores soluciones para un crecimiento celular óptimo. Nuestras incubadoras de CO2 con cámaras interiores de acero inoxidable no corrosivo ofrecen el entorno in vitro ideal. Gran capacidad de 255 l que proporciona espacio para aplicaciones de alto rendimiento y alberga espacios para dispositivos de cultivo para una mayor producción de muestras.
Incubadora con calor directo
  • Cámara de acero inoxidable electropulido de 255 l de tamaño reducido, fácilmente apilable
  • Basculación de apertura de la puerta hacia la izquierda estándar, cambio del sentido de la apertura por parte del servicio técnico cualificado
Flujo de aire activo THRIVE
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado limpio en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas
  • Recuperación rápida de todos los parámetros en 10 minutos o menos tiempo para garantizar unas condiciones de cultivo estables
  • La función de detención automática interrumpe el funcionamiento del ventilador durante la apertura de la puerta para minimizar el intercambio de aire.
Filtración HEPA ISO clase 5
  • El sistema HEPA del interior de la cámara filtra continuamente todo el volumen de aire de la cámara cada 60 segundos.
  • En la cámara de cultivo se logra una calidad de aire de sala limpia ISO clase 5 en cinco minutos
  • Protección continua que minimiza la posibilidad de que las sustancias contaminantes atmosféricas se depositen en las superficies internas
Depósito de humedad integral protegido
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
  • La cubierta reduce la acumulación de partículas y medios derramados en el depósito y mantiene así el agua limpia
  • La separación del agua permite disponer de una cámara de incubación sin condensación, limitando así las áreas de asentamiento de sustancias contaminantes
  • Recuperación de la humedad 5 veces más rápida en comparación con los diseños de bandeja de agua tradicionales.
  • Fácil manipulación del agua: el depósito de humedad se puede llenar o vaciar sin quitar las estanterías o los cultivos
  • El sensor de nivel de agua indica cuándo es necesario añadir agua.
Ciclo de esterilización a alta temperatura según las necesidades Steri-Run
  • El ciclo nocturno validado de forma independiente garantiza la completa eliminación de todas las sustancias biológicas contaminantes
  • Ciclo de 180 °C diseñado para lograr una esterilización uniforme de 12 unidades logarítmicas en todas las superficies de la cámara
  • Simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilización en autoclave de los componentes y su posterior montaje
Control de pantalla táctil iCAN interactivo e intuitivo
  • Pantalla LED brillante para monitorizar todas las interacciones de la estufa microbiológica
  • Proporciona visibilidad de los cambios en el entorno de cultivo mediante gráficos de tendencias y registros de errores y uso.
  • Prácticos mensajes y recordatorios para el usuario en pantalla para facilitar la navegación.
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés, italiano, japonés y chino mandarín
Solución de supervisión inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de las incubadoras de CO2. 
  • DeviceLink HUB supervisa la temperatura de la cámara, los niveles de gas, las alarmas y las alertas de la conexión de salida de datos de la incubadora, RS-232 o USB 
  • Las alarmas y notificaciones también se envían al usuario por correo electrónico y a través de notificaciones push en el móvil
  • DeviceLink HUB es un accesorio opcional para los modelos con la interfaz de pantalla táctil iCAN
  • DeviceLink HUB está disponible en las siguientes regiones
    • Estados Unidos y Canadá
    • 28 miembros de la Unión Europea
    • Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
Sensores y sondas in situ diseñados para un control preciso
  • Sondas de temperatura dobles para la protección frente al exceso de temperatura con sistema de reserva operativa
  • Sensor de conductividad térmica (CT) CO2 con compensación de humedad relativa diseñado para una rápida recuperación y un rendimiento estable
Información para pedidos
  • Para configurar los modelos de 230 V como tri-gas con control de O2, pida 51901133 para 1-21 % y 51901134 para control del 5-90 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 9,0 pies cúb.
Certificaciones/conformidad CE, CSA
Salidas de datos USB y de 4-20 mA opcional
Descripción Incubadora individual de 255 l, modelo estándar
Capacidad (métrico) 255 L
Material de la cámara Acero inoxidable electropulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 1 al 20%
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de TC
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Intervalo de concentración de O2 Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Control de oxígeno Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Humedad relativa <93 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +3°C a 55°C
Tipo Incubador de CO2
Fuente de humedad Depósito de agua integrado con cobertura
Dimensiones interiores (F x An x Al) 24,8 x 23,9 x 26,4 pulg (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 93,4 x 77,4 x 96,8 cm
Peso (imperial) 215 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V