Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de Heracell™ 150i CO2, sensor de TCD, 230 V
Código de producto. p-9053046 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Material de la cámara:
Acero inoxidable electropulido
Capacidad (métrico):
150 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tensión Material de la cámara Capacidad (métrico) unitSize
11626250 230 V Acero inoxidable electropulido 150 l 1 PCS
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11626250 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51026280
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor TC; intervalo O2 (concentración de oxígeno): Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %; intervalo de temperatura: Ambiente +3 °C a 55 °C
**FDA Class II Medical Device for IVF**
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i & 240i (medical device) CO2 incubators with non-corrosive stainless steel or 100% copper interior chambers provide the ideal in vitro environment. Clean, reliable and easy to use, they protect valuable samples while optimizing cell growth with fast recovery characteristics and convenient touchscreen user interface.
Los incubadores de CO2 Thermo Scientific Heracell i incorporan la innovadora tecnología de descontaminación por calor húmedo ContraCon que garantiza una limpieza y un uso sin preocupaciones. Estos incubadores están diseñados para proporcionar condiciones óptimas de crecimiento y excelentes velocidades de recuperación.
Control mediante pantalla táctil iCAN™
  • Montada en la puerta para facilitar el acceso y la visualización
  • Las prácticas indicaciones en pantalla para el usuario facilitan las mediciones y el desplazamiento por los controles
  • Opciones de idioma
  • Los cambios en el entorno del cultivo pueden verse en registros mostrados en pantalla y en registros de uso
  • Alarma de vigilancia visual
Sensor de CO2 de TC o IR
  • El sensor de conductividad térmica (TC) estándar incorpora tecnología de sensores de gases altamente precisa
  • El sensor de infrarrojos (IR) incorpora tecnología exclusiva de haz dividido que permite un control preciso del CO2 en condiciones de temperatura y humedad fluctuantes
Recuperación rápida de la humedad
  • Depósito de agua de gran tamaño calentado directamente
  • La recuperación es hasta cinco veces más rápida que la de las bandejas de agua ordinarias
  • Alarma del nivel de agua con alertas sonoras y visuales
Control de O2 con Auto-Cal
  • Los dos rangos de control de O2 controlan de manera precisa la concentración de oxígeno
  • Ideal para aplicaciones que requieren unas condiciones de O2 superiores o inferiores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5,3 pies cúb.
Salidas de datos RS232
Descripción Incubadora individual de 150 l, modelo estándar
Capacidad (métrico) 150 l
Material de la cámara Acero inoxidable electropulido
Intervalo de concentración de CO2 del 0 al 20%
Tecnología del sensor de CO2 Sensor de TC
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Intervalo de concentración de O2 Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Control de oxígeno Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Humedad relativa <90 % a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +3 °C a 55 °C
Tipo Incubador de CO2
Fuente de humedad Depósito de agua integrado
Dimensiones interiores (F x An x Al) 20,9 × 18,5 × 23,9 pulg (53 × 47 × 60,7 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30,8 × 25,1 × 24,1 pulg (78,2 × 63,7 × 86,7 cm)
Peso (imperial) 154 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V