Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de Heracell™ 150i CO2, sensor de TCD, 230 V
Código de producto. 11646250 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
230 V
Material de la cámara:
Acero inoxidable electropulido
Capacidad (métrico):
150 l
240 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tensión Material de la cámara Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11646250 230 V Acero inoxidable electropulido 240 l 1 PCS
11626250 230 V Acero inoxidable electropulido 150 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 11646250 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 51026333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32340.00€
    29765.31€ / paquete de 1
    Ahorro 2574.69€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Sensor de CO2: Sensor TC; intervalo O2 (concentración de oxígeno): Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %; intervalo de temperatura: Ambiente +3 °C a 55 °C
**FDA Class II Medical Device for IVF**
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i & 240i (medical device) CO2 incubators with non-corrosive stainless steel or 100% copper interior chambers provide the ideal in vitro environment. Clean, reliable and easy to use, they protect valuable samples while optimizing cell growth with fast recovery characteristics and convenient touchscreen user interface.
Cámara con calor directo
  • 240Cámara de acero inoxidable electropulido de 240 l (8.4 pies cúbicos) de tamaño reducido, fácilmente apilable
  • Basculación de apertura de la puerta hacia la izquierda estándar, cambio del sentido de la apertura por parte del servicio técnico cualificado
  • Conjunto de pequeño tamaño y fácil de limpiar con una cámara interior lisa y esquinas redondeadas para facilitar la limpieza
  • El ventilador del interior de la cámara distribuye suavemente el aire humidificado y acondicionado en toda la cámara para garantizar unas condiciones homogéneas
Sensores y sondas in situ diseñados para un control preciso
  • Se puede elegir entre un sensor de CO2 de TC (conductividad térmica) para un funcionamiento duradero y fiable o un sensor de CO2 de IR (infrarrojo) para la supervisión en los casos en los que la humedad y la temperatura son menos predecibles
  • Sondas de temperatura dobles con protección frente al exceso de temperatura
Depósito de humedad de respuesta rápida
  • El depósito de agua calentada directamente permite unos niveles de humedad relativa altos y estables, lo que impide la desecación del cultivo
  • El sistema sin cubeta proporciona tasas de recuperación hasta 5 veces superiores a las de las tradicionales cubetas de agua
  • El sensor de nivel de agua indica cuándo es necesario añadir agua
Ciclo de desinfección por calor húmedo a 90 °C ContraCon
  • El ciclo a demanda simplifica la limpieza y elimina la necesidad de esterilizar en autoclave las piezas por separado
  • El funcionamiento mediante pulsador es sencillo y no exige la retirada de sensores u otros componentes
  • Se ha validado la eliminación independiente de una amplia gama de contaminantes, incluidos bacterias, mohos, esporas de levadura y micoplasmas
Control de pantalla táctil iCAN interactivo e intuitivo
  • La pantalla LED brillante permite la supervisión de todas las interacciones de la incubadora
  • Proporciona visibilidad de los cambios en el entorno de cultivo mediante gráficos de tendencias y registros de errores y uso.
  • Prácticos mensajes y recordatorios para el usuario en pantalla para facilitar la navegación.
  • Idiomas seleccionables para simplificar el uso: inglés, español, alemán, francés e italiano
Solución de vigilancia inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, nuestra solución fácil de instalar, funciona con Thermo Fisher Cloud para supervisar las condiciones dentro de las estufas microbiológicas de CO2. 
  • DeviceLink HUB supervisa la temperatura de la cámara, los niveles de gas, las alarmas y las alertas de la conexión de salida de datos de la estufa microbiológica, RS-232 o USB 
  • Las alarmas y notificaciones también se envían al usuario por correo electrónico y a través de notificaciones push en el móvil
  • DeviceLink HUB es un accesorio opcional para los modelos con la interfaz de pantalla táctil iCAN
  • DeviceLink HUB está disponible en las siguientes regiones
    • Estados Unidos y Canadá
    • 28 miembros de la Unión Europea
    • Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza
Información para pedidos
  • Para configurar los modelos de 230 V a Tri-Gas con control de O2, solicite 51900702 para un control del 1 al 21 % y 51900703 para uno del 5 al 90 %. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 8.4 pies cúbicos
Salidas de datos cable RS232
Descripción Estufa microbiológica individual de 240 l, modelo estándar
Capacidad (métrico) 240 l
Material de la cámara Acero inoxidable electropulido
Intervalo de concentración de CO2 Del 0 al 20 %
Tecnología del sensor de CO2 TC (IR opcional)
Convection Type Air-jacketed
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
No. of Places 12
N.º de estantes 3 std./12 max.
Intervalo de concentración de O2 Opcional 1 al 21 % o 5 al 90 %
Control de oxígeno Opcional del 1 al 21 % o del 5 al 90 %
Humedad relativa al 95 %
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente de + 3 a 55 °C
Tipo CO2 Incubator
Fuente de humedad Depósito de agua integrado
Dimensiones interiores (F x An x Al) 58.3 x 60.7 x 67 cm (23 x 23.9 x 26.4 pulg)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 83.4 x 78 x 93.4 cm (32.8 x 30.7 x 36.8 pulg)
Peso (imperial) 178 lb
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V