Learn More
HER2 Trastuzumab297.rMAb anti-Human, RB780, Clone: Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb), BD OptiBuild™
Código de producto. 32230243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32230243 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 32230243 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 756614
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Biosimilar Monoclonal Antibody
HER2 Trastuzumab297.rMAb Monoclonal antibody specifically detects HER2 Trastuzumab297.rMAb in Human samples. It is validated for Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HER2 Trastuzumab297.rMAb
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb)
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado RB780
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen CD340; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; NEU; proto-oncogene c-ErbB-2
Inmunógeno A431 Cell Line Expressing EGFR
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2064
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions that minimize unconjugated dye and antibody.
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ