Learn More
HER2 anti-Human, Alexa Fluor™ 647, Clone: Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb), BD Phrmingen™
Tienda BD Biosciences ProductosDescripción
HER2 Monoclonal antibody specifically detects HER2 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HER2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb) |
| Conjugado | Alexa Fluor 647 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | CD340; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; NEU; proto-oncogene c-ErbB-2 |
| Especie del huésped | Biosimilar |
| Inmunógeno | A431 Cell Line Expressing EGFR |
| Método de purificación | Affinity Chromatography |
| Mostrar más |