Learn More
Bromuro de heptilmagnesio, solución de 1 M en éter dietílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10535680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10535680 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10535680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433031000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptylmagnesium bromide
CAS 13125-66-1, 60-29-7
Color Marrón
Densidad 0.8410g/mL
Punto de ebullición 35.0°C
Temperatura de inflamación −30°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C7H15BrMg
Fórmula lineal CH3(CH2)6MgBr
Número MDL MFCD00013517
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.841
Sinónimo n-heptylmagnesium bromide, 1-heptylmagnesium bromide, heptyl magnesium bromide, magnesium, bromoheptyl, n-heptyl magnesium bromide, heptylmagnesium bromide solution, ldkgbijdngsvih-uhfffaoysa-m, 1-heptylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, heptylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCC[Mg]Br
Nombre IUPAC bromo(heptyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 203.41
PubChem CID 10910616
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.4
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.