Learn More
Heptilbenceno, TRC
Código de producto. 30403928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403928 10 g -
30406005 25 g -
30395343 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28291010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1078-71-3
Fórmula molecular C13 H20
Peso molecular (g/mol) 176.3
Sinónimo Benzene, heptyl- (9CI, ACI), Heptane, 1-phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), Heptylbenzene (ACI), 1-Heptylbenzene, 1-Phenylheptane, Heptane, 1(or 7)-phenyl-, n-Heptylbenzene, NSC 97413
Nombre IUPAC heptilbenceno
SMILES CCCCCCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Heptylbenzene (Phenylheptane)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.1565