Learn More
Fetalato de heptilo de Uncílico, TRC
Código de producto. 30138028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138028 250 mg 250 miligramos
30012045 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH285605250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65185-88-8
Fórmula molecular C26H42O4
Peso molecular (g/mol) 418.61
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Heptyl Undecyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Heptyl 2-Undecyl Ester
Nombre IUPAC 1-O-heptil 2-O-undencilo benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptyl Undecyl Phthalate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-10-11-12-14-18-22-30-26(28)24-20-16-15-19-23(24)25(27)29-21-17-13-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.3083