Learn More
Heptil Nonil-Ftalato, TRC
Código de producto. 30396020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396020 50 mg
30401101 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28560050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19295-81-9
Fórmula molecular C24H38O4
Peso molecular (g/mol) 390.56
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Heptyl Nonyl Ester, Phthalic Acid Heptyl Nonyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1-Heptyl 2-Nonyl Ester
SMILES O=C(OCCCCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCC)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptyl Nonyl Phthalate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-10-12-16-20-28-24(26)22-18-14-13-17-21(22)23(25)27-19-15-11-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.277