Learn More
Cloroformiato de heptilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptyl chloroformate |
| CAS | 33758-34-8 |
| Fórmula molecular | C8 H15 Cl O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | n-Heptyl chloroformate, Heptyl chlorocarbonate, 1-Heptyl chloroformate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-11-8(9)10/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCOC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | carbonocloridato de heptilo |
| Peso molecular (g/mol) | 178.656 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.076 |