Learn More
Ácido heptelídico, MP Biomedicals™
Código de producto. 15927305 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
250 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15927305 0.25 mg 250 microgramos
15937305 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15927305 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02183371.2
Inhibidor potente, selectivo e irreversible de GAPDH, así como inhibidor de la ADN polimerasa. Se ha demostrado que la molécula de ácido koningico, producida por hongos que consumen batatas, frena el consumo excesivo de glucosa en tumores que presentan el efecto Warburg y deja intactas las células sanas.
  • La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), una enzima clave en el metabolismo de los carbohidratos, cataliza reversiblemente la conversión de GAP en 1,3-bisfosfoglicerato y NAD+.
  • Una  lactona sesquiterpénica producida por el hongo T. koningii que ha demostrado tener actividad antibiótica contra bacterias anaeróbicas como Bacteroides
  • Actúa como un inhibidor irreversible de GAPDH que se une al residuo de cisteína-149 en el sitio activo de la enzima (Ki = 1,6 μMETRO)
  • Puede inducir selectivamente la apoptosis en células cancerosas altamente glucolíticas al inhibir la generación de ATP en la vía glucolítica
  • El ácido heptelidico también es un inhibidor selectivo y competitivo de las polimerasas del ADN de mamíferos.β yλ así como la desoxinucleotidil transferasa terminal en la familia X de las ADN polimerasas (rango de Kis de 5,2 a 9,5)μMETRO)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57710-57-3
Fórmula molecular C15H20O5
Sinónimo Ácido koníngico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácido heptelídico
Cantidad 0.25 mg
Color Blanco
Pureza >95
Peso molecular 280.3