Learn More
Cloruro de heptanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptanoyl Chloride |
| CAS | 2528-61-2 |
| Fórmula molecular | C7H13ClO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Enanthoyl Chloride, Enanthyl Chloride, Heptanoic Acid Chloride, n-Heptanoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de heptanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 148.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0655 |