Learn More
Cloruro de heptanoilo, TRC
Código de producto. 30402396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402396 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30402396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28123525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanoyl Chloride
CAS 2528-61-2
Fórmula molecular C7H13ClO
Cantidad 25 g
Sinónimo Enanthoyl Chloride, Enanthyl Chloride, Heptanoic Acid Chloride, n-Heptanoyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13ClO/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCC(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de heptanoilo
Peso molecular (g/mol) 148.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0655