Learn More
Cloruro de heptanoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10761051 500 g Frasco de vidrio 500 g
10669014 25 g Frasco de vidrio 25 g
10502191 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10761051 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 164265000
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2528-61-2 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2528-61-2
Fórmula molecular C7H13ClO
Peso molecular (g/mol) 148.63
Número MDL MFCD00000763
Clave InChI UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
PubChem CID 17313
Nombre IUPAC cloruro de heptanoilo
SMILES CCCCCCC(Cl)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Heptanoyl chloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -84°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 173°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5COCl
Índice de refracción 1.4295 to 1.4315
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 340
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride,soluble in ethylether,ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.63
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido