Learn More
Cloruro de heptanoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372096 250 g 250 g
11362096 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03315.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2528-61-2 | C7H13ClO | 148.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2528-61-2
Fórmula molecular C7H13ClO
Peso molecular (g/mol) 148.63
Número MDL MFCD00000763
Clave InChI UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
PubChem CID 17313
Nombre IUPAC cloruro de heptanoilo
SMILES CCCCCCC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanoyl chloride
Punto de fusión -84°C
Densidad 0.96
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Acrid
Fórmula lineal CH3(CH2)5COCl
Índice de refracción 1.431
Cantidad 250 g
Número UN UN2920
Beilstein 605636
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.63
Porcentaje de pureza 99%