Learn More
Heptanofenona, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10551891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10551891 25 g Frasco de vidrio 25 g
10202702 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10551891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 279210250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1671-75-6
Fórmula molecular C13H18O
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD00009539
Clave InChI UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
PubChem CID 74282
Nombre IUPAC 1-fenilheptan-1-ona
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanophenone
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 17°C
Color Amarillo
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 155°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CO(CH2)5CH3
Índice de refracción 1.5050 to 1.508
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido