Learn More
Heptanofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11428733 10 g 10 g
11438733 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11428733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10491.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1671-75-6 | C13H18O | 190.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1671-75-6
Fórmula molecular C13H18O
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD00009539
Clave InChI UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptanophenone, 1-heptanone, 1-phenyl, n-heptanophenone, unii-kx07wp06jy, kx07wp06jy, enanthophenone, hexyl phenyl ketone, 1-phenyl-heptan-1-one, 1-phenyl-1-heptanone #
PubChem CID 74282
Nombre IUPAC 1-fenilheptan-1-ona
SMILES CCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanophenone
Punto de fusión ∼17°C
Densidad 0.946
Punto de ebullición 283°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5077
Cantidad 10 g
Beilstein 1865692
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza ≥98%