Learn More
Anhídrido heptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptanoic Anhydride |
| CAS | 626-27-7 |
| Fórmula molecular | C14H26O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H26O3/c1-3-5-7-9-11-13(15)17-14(16)12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCC |
| Nombre IUPAC | Heptanoato de heptanoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1882 |