Learn More
Anhídrido heptanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10644692 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10644692 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 10644692 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 186760500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanoic anhydride
Nombre de nota 99%
CAS 626-27-7
Punto de fusión -12°C
Color Amarillo
Densidad 0.9170g/mL
Punto de ebullición 278°C to 282°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H26O3
Fórmula lineal [CH3(CH2)5CO]2O
Índice de refracción 1.4320 to 1.434
Número MDL MFCD00009536
Cantidad 50 g
Beilstein 02, 340
Gravedad específica 0.917
Sinónimo heptanoic anhydride, enanthic anhydride, heptanoic acid, anhydride, heptanoyl anhydride, n-heptanoic acid anhydride, n-heptanoic anhydride, heptanoic acid, 1,1'-anhydride, oenanthic anhydride, bisenanthic anhydride, enanthic acid anhydride
Clave InChI DAPZDAPTZFJZTO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCC
Nombre IUPAC Heptanoato de heptanoilo
Peso molecular (g/mol) 242.36
PubChem CID 69376
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Heptanoic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.