Learn More
Ácido heptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptanoic acid (Heptylic acid) |
| CAS | 111-14-8 |
| Fórmula molecular | C7 H14 O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Heptanoic Acid, 1-Hexanecarboxylic acid, Enanthic acid, Enanthylic acid, Enantic acid, Heptoic acid, Heptylic acid, NSC 2192, Oenanthic acid, Oenanthylic acid, n-Heptanoic acid, n-Heptoic acid, n-Heptylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido heptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0994 |