Learn More
Ácido heptanoico-6,6,7,7,7-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptanoic-6,6,7,7,7-d5 Acid |
| CAS | 1219803-98-1 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H9 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Heptanoic-6,6,7,7,7-d5 acid (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 6,6,7,7,7-pentadeuterioheptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 135.2157 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.1308 |