Learn More
Ácido heptanoico-2,2-d2, CDN
Código de producto. 30320859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30320859 0.5 g 0.50 g
30316990 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320859 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND53350.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanoic Acid-2,2-D2
CAS 64118-38-3
Fórmula molecular C7 D2 H12 O2
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Heptanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Heptanoic Acid-2,2-D2, Heptanoic acid-d2, Enanthic acid-d2
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)/i6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CCCCC)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2,2-dideuterioheptanoico
Peso molecular (g/mol) 132.1972
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.1119 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity